Merck
AMBH97F1151D
Ambeed, Inc.
2-(2,4-Dibromophenoxy)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.97
Numer MDL:
Iupac Name
2-(2,4-dibromophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Br2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
BNJNLGGUPKGAHB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6965-70-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)