Merck
AMBH97F114C7
Ambeed, Inc.
4-Chloroisoquinolin-5-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.61
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloroisoquinolin-5-ol
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(12)9(6)7/h1-5,12H
Klucz InChI
FIWLPLYJHZKYEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956384-89-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956384-89-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)