Kluczowe dokumenty
AMBH97F1145A
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-fluoropyridine
About This Item
Iupac Name
2,5-dichloro-4-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H
Klucz InChI
MYAFHQWEMVOJEP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)