Merck
AMBH97F113DC
Ambeed, Inc.
4-Hydroxybenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Iupac Name
4-hydroxybenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5FO3S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4,8H
Klucz InChI
FYIHSKNNTBQVMV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/368-87-6.html
Synonym
4-hydroxybenzenesulfonyl fluoride
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)