Merck
AMBH97F11322
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.03
Numer MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-5-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
Klucz InChI
FVPNYCKCRUTKOB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261837-87-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)