Merck
AMBH97F11230
Ambeed, Inc.
5-Amino-2,4-dihydroxybenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-amino-2,4-dihydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10/h1-2,9-10H,8H2,(H,11,12)
Klucz InChI
WCDMNZRFRZYKDG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69938-56-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)