Merck
AMBH97F111EB
Ambeed, Inc.
4-Ethoxy-1,2-difluorobenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.15
Numer MDL:
Iupac Name
3,4-difluorophenyl ethyl ether
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-2-11-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
DZIMITACCINBLU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/163848-46-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)