Merck
AMBH97F1110D
Ambeed, Inc.
1-Acetyl-5-bromoindolin-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.08
Numer MDL:
Iupac Name
1-acetyl-5-bromo-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c1-6(13)12-5-10(14)8-4-7(11)2-3-9(8)12/h2-5,14H,1H3
Klucz InChI
WOLVOYIZHIXSSE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/106698-07-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)