Merck
AMBH97F07CB7
Ambeed, Inc.
7-Nitroisoquinolin-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
7-nitroisoquinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c10-9-5-11-4-6-3-7(12(13)14)1-2-8(6)9/h1-5H,10H2
Klucz InChI
AHGKBXGLBSMGQH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1936476-62-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1936476-62-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)