Merck
AMBH97F07C5C
Ambeed, Inc.
6-Methyl-1H-purin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.16
Numer MDL:
Iupac Name
6-methyl-1H-purin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H7N5/c1-3-4-5(9-2-8-4)11-6(7)10-3/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
AFWWNHLDHNSVSD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1681-10-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1681-10-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)