Kluczowe dokumenty
AMBH97F07A5C
Ambeed, Inc.
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12ClN.ClH/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
JESZAZPKQAAOAP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1332765-99-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)