Merck
AMBH97F07922
Ambeed, Inc.
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-6(7(9)10)5(2)8-4/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
Klucz InChI
VDVWTJFVFQVCFN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57338-76-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)