Merck
AMBH97F0788C
Ambeed, Inc.
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.65
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7;/h2-5,8H2,1H3;1H
Klucz InChI
IWPIXNGIFMRSAU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362703-20-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)