Merck
AMBH97F07881
Ambeed, Inc.
N3-Methylpyridine-2,3-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Iupac Name
N~3~-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-5-3-2-4-9-6(5)7/h2-4,8H,1H3,(H2,7,9)
Klucz InChI
TZRRONMICPMDGT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56291-51-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)