Merck
AMBH97F074D1
Ambeed, Inc.
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.15
Numer MDL:
Iupac Name
3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-2-7(5-13)4-8(3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
KFRRYUVXFZQWGS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116070-39-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)