Merck
AMBH97F0746B
Ambeed, Inc.
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Iupac Name
4,6-dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-7-11(14-2)6-9-8(12(7)15-3)4-5-10(9)13/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
OZVIHVKYWYOEOV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57122-06-2.html
Synonym
4,6-dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)