Merck
AMBH97F0744D
Ambeed, Inc.
N4-Cyclopropylpyridine-3,4-diamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.2
Numer MDL:
Iupac Name
N~4~-cyclopropyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-3-8(7)11-6-1-2-6/h3-6H,1-2,9H2,(H,10,11)
Klucz InChI
VPGWOWXXDKITFM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146950-68-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)