Merck
AMBH97F07407
Ambeed, Inc.
Methyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 1-acetylcyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H10O3/c1-5(8)7(3-4-7)6(9)10-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
JXBAKCMWFYJKGF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38806-09-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)