Merck
AMBH97F073EE
Ambeed, Inc.
4-((1H-Imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-3-1-9(2-4-10)7-13-6-5-12-8-13/h1-6,8H,7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
PBTHRDAMTTXZFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94084-75-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/94084-75-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)