Kluczowe dokumenty
AMBH97F07219
Ambeed, Inc.
N-(4-(Naphthalen-1-yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
About This Item
Iupac Name
N-(4-(naphthalen-1-yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C28H21N/c1-2-7-21(8-3-1)22-13-17-25(18-14-22)29-26-19-15-24(16-20-26)28-12-6-10-23-9-4-5-11-27(23)28/h1-20,29H
Klucz InChI
DOTSEUKJBPAPGG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/897921-59-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)