Merck
AMBH97F06FF0
Ambeed, Inc.
1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.32
Numer MDL:
Iupac Name
1,3,6,8-tetramethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H17N/c1-9-5-11(3)15-13(7-9)14-8-10(2)6-12(4)16(14)17-15/h5-8,17H,1-4H3
Klucz InChI
KBGPFZUZKTUOII-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6558-85-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)