Merck
AMBH97F06C71
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloropyrido[3,4-b]pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.03
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-dichloropyrido[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H3Cl2N3/c8-6-7(9)12-5-3-10-2-1-4(5)11-6/h1-3H
Klucz InChI
GZTHKSLJDQQAGP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35251-99-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)