Merck
AMBH97F06B3C
Ambeed, Inc.
5,7-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.14
Numer MDL:
Iupac Name
5,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-4-2-7(9(13)14)12-8(4)6(11)3-5/h1-3,12H,(H,13,14)
Klucz InChI
WVZUEYDXSLBMEK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186432-20-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)