Merck
AMBH97F06AD1
Ambeed, Inc.
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.15
Numer MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3N/c1-6-2-3-7(5-13)8(4-6)9(10,11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WCZWEODOIUKVHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261952-05-0.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)