Merck
AMBH97F06948
Ambeed, Inc.
2-Bromoethanesulfonyl Chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.48
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromoethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C2H4BrClO2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
Klucz InChI
FPJOBRDFPQKHLI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54429-56-0.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54429-56-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)