Merck
AMBH97F06941
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromophenyl acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.94
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,5-dibromophenyl acetate
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-5(11)12-8-3-6(9)2-7(10)4-8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QPXGHGNAEBFULS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909389-74-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)