Merck
AMBH97F0692B
Ambeed, Inc.
1-(Pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(2-pyridinylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c15-12(16)10-4-7-14(8-5-10)9-11-3-1-2-6-13-11/h1-3,6,10H,4-5,7-9H2,(H,15,16)
Klucz InChI
JFEQWWLLXPMZIL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/193538-28-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)