Kluczowe dokumenty
AMBH97F06830
Ambeed, Inc.
3-Methyl-3-phenylbutanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-methyl-3-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,8-10(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
JTZZMXVIHNHASS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1010-48-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)