Merck
AMBH97F067EC
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9H-thioxanthen-9-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-9H-thioxanthen-9-one
Inchi Code
1S/C13H7BrOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Klucz InChI
XOYDXFFMXDJBQU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20077-10-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)