Merck
AMBH97F066B6
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromo-5,6-bis(octyloxy)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.4
Numer MDL:
Iupac Name
4,7-dibromo-5,6-bis(octyloxy)benzo[c][1,2,5]thiadiazole
Inchi Code
1S/C22H34Br2N2O2S/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-21-17(23)19-20(26-29-25-19)18(24)22(21)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Klucz InChI
VGCVJZVDAAWTFC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192352-08-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1192352-08-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)