Merck
AMBH97F06117
Ambeed, Inc.
1-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6(13)8-4-11-9-3-2-7(10)5-12(8)9/h2-5H,1H3
Klucz InChI
DDVXKYXTMIQMPV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30493-41-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)