Merck
AMBH97F060E0
Ambeed, Inc.
(1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic acid tetrasodium salt
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.96
Numer MDL:
Iupac Name
sodium (1-hydroxyethane-1,1-diyl)bis(phosphonate)
Inchi Code
1S/C2H8O7P2.4Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;;/q;4*+1/p-4
Klucz InChI
KWXLCDNSEHTOCB-UHFFFAOYSA-J
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3794-83-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3794-83-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)