Kluczowe dokumenty
AMBH97F060BB
Ambeed, Inc.
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
About This Item
Iupac Name
2-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-7-5-8(6-9-7)3-1-2-4-8/h1-6H2,(H,9,10)
Klucz InChI
JONWDDCKNVVMBS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)