Merck
AMBH97F05FA3
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(methylsulfonyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-methoxy-5-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-7-3-6(9)4-8(5-7)13(2,10)11/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
XBZBDCOVNQRWPT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62606-02-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)