Merck
AMBH97F05F83
Ambeed, Inc.
4-Hydroxy-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.19
Numer MDL:
Iupac Name
6-methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C11H8F3NO/c1-6-2-3-8-7(4-6)9(16)5-10(15-8)11(12,13)14/h2-5H,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
UNVMZLUVACVTDT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1701-20-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1701-20-8.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)