Merck
AMBH97F05B21
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.7
Numer MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO3S/c1-6-4-8(13-3)9(5-7(6)2)14(10,11)12/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
FQEJULWDCYVGCA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90416-52-7.html
Synonym
2-Methoxy-4,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)