Merck
AMBH97F051B0
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.08
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H4BrNO3S/c8-9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)13(9,11)12/h1-4H
Klucz InChI
QRADPXNAURXMSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35812-01-2.html
Synonym
2-Bromobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)