Merck
AMBH97F0519F
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-chloroisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.5
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-7-3-1-2-6-4-12-5-8(11)9(6)7/h1-5H
Klucz InChI
VWZRTGVSAHMYCH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1822679-63-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1822679-63-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)