Merck
AMBH97F04F15
Ambeed, Inc.
Methyl 4-ethoxy-3-oxobutanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-ethoxy-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-3-11-5-6(8)4-7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
SGEADHKTXGGOEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/415678-65-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)