Merck
AMBH97F04BA3
Ambeed, Inc.
4-Aminothieno[3,2-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.2
Numer MDL:
Iupac Name
4-aminothieno[3,2-d]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2S/c8-6-5-4(9-2-10-6)3(1-13-5)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)(H2,8,9,10)
Klucz InChI
XHAMZTOKACCSNT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1318242-98-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1318242-98-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)