Merck
AMBH97F04B73
Ambeed, Inc.
1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-8(11)9-2-4-10(5-3-9)12-6-7-13-10/h9H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
JQOQTIDXAITFEU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35477-39-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)