Merck
AMBH97F04A64
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-hydroxy-2-methylbenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.2
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
KPFPCGFKQNSWSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57081-00-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57081-00-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)