Merck
AMBH97F049AB
Ambeed, Inc.
Triisopropyl((6-(methoxymethoxy)-8-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-1-yl)ethynyl)silane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.55
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
triisopropyl((6-(methoxymethoxy)-8-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-1-yl)ethynyl)silane
Inchi Code
1S/C29H43BO4Si/c1-20(2)35(21(3)4,22(5)6)16-15-23-13-12-14-24-17-25(32-19-31-11)18-26(27(23)24)30-33-28(7,8)29(9,10)34-30/h12-14,17-18,20-22H,19H2,1-11H3
Klucz InChI
OUVMXTXPILKKLK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2621932-42-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)