Merck
AMBH97F047E6
Ambeed, Inc.
S-(4-Chlorophenyl) 10-methyl-9,10-dihydroacridine-9-carbothioate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.88
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
S-(4-chlorophenyl) 10-methyl-9,10-dihydroacridine-9-carbothioate
Inchi Code
1S/C21H16ClNOS/c1-23-18-8-4-2-6-16(18)20(17-7-3-5-9-19(17)23)21(24)25-15-12-10-14(22)11-13-15/h2-13,20H,1H3
Klucz InChI
BLLSHILJEIIPRV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/193884-51-4.html
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)