Kluczowe dokumenty
AMBH97F044CC
Ambeed, Inc.
Toluene-4-sulfonic acid 2-(2-benzyloxycarbonylamino-ethoxy)-ethyl ester
About This Item
Iupac Name
2-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)ethoxy)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C19H23NO6S/c1-16-7-9-18(10-8-16)27(22,23)26-14-13-24-12-11-20-19(21)25-15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10H,11-15H2,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
BDNVZFIGDYNZFH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)