Merck
AMBH97F04492
Ambeed, Inc.
2-Bromo-3-fluoroisonicotinaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-fluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO/c7-6-5(8)4(3-10)1-2-9-6/h1-3H
Klucz InChI
WXWCXVNMFZTDCP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227572-94-2.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)