Merck
AMBH97F0444D
Ambeed, Inc.
3,6-Di(pyridin-2-yl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,6-di(2-pyridinyl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetraazine
Inchi Code
1S/C12H10N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Klucz InChI
QGNCLGGVWYZSSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1671-86-9.html
Synonym
3,6-di(2-pyridinyl)-1,2-dihydro-1,2,4,5-tetraazine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)