Kluczowe dokumenty
AMBH97F04216
Ambeed, Inc.
5-Amino-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
5-amino-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4ClFN2/c8-5-2-6(9)7(11)1-4(5)3-10/h1-2H,11H2
Klucz InChI
AQGLHOVZNMAWIW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123614-87-9.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)