Merck
AMBH97F041F9
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.67
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-8-6-11-7-9(12-8)13-4-2-1-3-5-13/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
KPEYFRURKBQSGA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/343856-62-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/343856-62-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)