Kluczowe dokumenty
AMBH97F040D2
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
About This Item
Iupac Name
2-(6-bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C12H5BrN2O/c13-8-1-2-9-11(3-8)10(4-12(9)16)7(5-14)6-15/h1-3H,4H2
Klucz InChI
HLAQKJZRTQNBDB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)